Learn More
3-Bromopiruvato de etilo, téc. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350124 100 g 100 g
11330124 5 g 5 g
11340124 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11350124 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00582.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70-23-5 | C5H7BrO3 | 195.01 g/mol
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-bromopiruvato de etilo se emplea en una síntesis de tioxotiazolidinas a partir de aminas primarias y disulfuro de carbono.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Sensible a la humedad & e higroscópico. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-23-5
Fórmula molecular C5H7BrO3
Peso molecular (g/mol) 195.01
Número MDL MFCD00000204
Clave InChI VICYTAYPKBLQFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromopyruvate, ethyl 3-bromopyruvate, propanoic acid, 3-bromo-2-oxo-, ethyl ester, bromopyruvic acid ethyl ester, ethyl bromo pyruvate, ethyl 3-bromo-2-oxopropionate, pyruvic acid, bromo-, ethyl ester, .beta.-bromopyruvic acid ethyl ester, 3-bromo-2-oxo-propionic acid ethyl ester, beta-bromopyruvic acid ethyl ester
PubChem CID 66144
Nombre IUPAC 3-bromo-2-oxopropanoato de etilo
SMILES CCOC(=O)C(=O)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-bromopyruvate
Densidad 1.555
Punto de ebullición 98°C to 100°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.469
Cantidad 100 g
Número UN UN3265
Beilstein 1760158
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.02
Porcentaje de pureza 75%
Grado Técnico