Learn More
3-Bromopiruvato de etilo, TRC
Código de producto. 30378631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30378631 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30378631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE90054025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 3-Bromopyruvate
CAS 70-23-5
Fórmula molecular C5H7BrO3
Cantidad 25 g
Sinónimo 3-Bromo-2-(oxo)propionic Acid Ethyl Ester, 3-Bromo-2-oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 3-Bromopyruvic Acid Ethyl Ester, Bromopyruvic Acid Ethyl Ester, Ethyl 3-Bromo-2-oxopropanoate, Ethyl 3-Bromo-2-oxopropionate, Ethyl 3-Bromopyruvate, Ethyl Bromopyruvate, Ethyl α-Bromopyruvate, NSC 62182, β-Bromopyruvic Acid Ethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7BrO3/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h2-3H2,1H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)CBr
Peso molecular (g/mol) 195.01