accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOHHO

CAS RN 699-83-2

IUPAC Nombre: 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethan-1-one
Sinónimos: 1-(2,6-dihydroxyphenyl)ethanone
Peso molecular (g/mol): 152.15
Fórmula molecular: C8H8O3
InChi Key: YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)C1=C(O)C=CC=C1O
Peso molecular (g/mol) 
  • (4)
  • (6)
Cantidad 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Porcentaje de pureza 
  • (3)
  • (2)
Forma física 
  • (2)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (2)
  • (4)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)