Learn More
2',6'-Dihidroxiacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2',6'-Dihydroxyacetophenone |
| Punto de fusión | 156°C to 159°C |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 1366061 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |