Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Dihydroxyacetophenone, Ultrapure MALDI Matrix
Código de producto. 15458769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458769 5 x 10 mg cada uno
1 options
Código de producto. 15458769 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor J67625.!K
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
For use as a matrix in MALDI mass spectrometry analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dihydroxyacetophenone
Nombre de nota Ultrapure MALDI Matrix
CAS 699-83-2
Punto de fusión 156°C to 159°C
Color Marrón a Amarillo
Fórmula molecular C8H8O3
Número MDL MFCD00002270
Cantidad 5 x 10 mg
Beilstein 1366061
Sinónimo 2',6'-dihydroxyacetophenone, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethanone, 2,6-dihydroxyacetophenone, 2-acetylresorcinol, resorcinol, 2-acetyl, 1-2,6-dihydroxyphenyl ethan-1-one, 2,6-dihydroxy acetophenone, gamma-resacetophenone, ethanone, 1-2,6-dihydroxyphenyl, unii-88bo51g3y2
Clave InChI YPTJKHVBDCRKNF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=C(C=CC=C1O)O
Nombre IUPAC 1-(2,6-dihidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 152.149
PubChem CID 69687
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Forma física Powder