Learn More
2',6'-dihidroxiacetofenona, TRC
Product Code. 30373107
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Unit Size:
1 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30373107 1 g 1 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30373107 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD4500951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone (2',6'-Dihydroxyacetophenone)
CAS 699-83-2
Fórmula molecular C8 H8 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, Sodium Cromoglicate Imp. A (EP), 2',6'-Dihydroxyacetophenone, Ethanone, 1-(2,6-dihydroxyphenyl)-, Acetophenone, 2,6-dihydroxy- (3CI), Acetophenone, 2',6'-dihydroxy- (7CI,8CI), 1,3-Benzenediol, 2-acetyl-, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2-Acetylbenzene-1,3-diol, 2-Acetylresorcinol, NSC 615, γ-Resacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-5(9)8-6(10)3-2-4-7(8)11/h2-4,10-11H,1H3
SMILES CC(=O)c1c(O)cccc1O
Nombre IUPAC 1-(2,6-dihidroxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473