accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHOOOO

CAS RN 6988-21-2

IUPAC Nombre: 2-(1,3-dioxolan-2-yl)phenyl N-methylcarbamate
Sinónimos: dioxacarb
Peso molecular (g/mol): 223.23
Fórmula molecular: C11H13NO4
InChi Key: SDKQRNRRDYRQKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CNC(=O)OC1=CC=CC=C1C1OCCO1
Elemento 
  • (1)
  • (1)
Grado 
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
Solvent or Matrix 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados