Learn More
Solución de dioxano R1, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
Código de producto. 12960404 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
12960404 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 12960404 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 068 100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase Ampolla
CAS 6988-21-2
Nombres de analitos o componentes Dioxan solution R1.
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1032003
Fórmula molecular C11H13NO4
Clave InChI SDKQRNRRDYRQKY-UHFFFAOYSA-N
Tipo Normas de pesticidas y metabolitos
SMILES CNC(=O)OC1=CC=CC=C1C2OCCO2
Elemento Dioxan
Nombre IUPAC N-metilcarbamato [2-(1,3-dioxolan-2-il)fenil]
Solvent or Matrix 6988-21-2
Peso molecular (g/mol) 223.228
PubChem CID 23421
Cantidad 100 mL
ChEBI CHEBI:82093