Learn More
Solución de difenilamina R1, Farmacopea Europea, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Código de producto. 12980404 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
12980404 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 12980404 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 070 1000
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
Envase Frasco de vidrio
CAS 6988-21-2
Nombres de analitos o componentes Diphenylamine solution R1.
Notas de grado de pureza EU Ph Ref: 1032102
Fórmula molecular C11H13NO4
Clave InChI SDKQRNRRDYRQKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC(=O)OC1=CC=CC=C1C2OCCO2
Elemento Diphenylamine
Nombre IUPAC N-metilcarbamato [2-(1,3-dioxolan-2-il)fenil]
Peso molecular (g/mol) 223.228
PubChem CID 23421
Cantidad 1000 mL
ChEBI CHEBI:82093
Grado Eu. Ph.
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • diphenyl amine solution R1
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: diphenyl amine, sulphuric acid