accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNNN

CAS RN 6969-71-7

IUPAC Nombre: 2H,3H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one
Sinónimos: 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-one
Peso molecular (g/mol): 135.13
Fórmula molecular: C6H5N3O
InChi Key: LJRXNXBFJXXRNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=C1NN=C2C=CC=CN12
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados