Learn More
1,2,4-Triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11399475 5 g 5 g
11309485 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399475 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18705.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6969-71-7 | C6H5N3O | 135.126 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6969-71-7
Fórmula molecular C6H5N3O
Peso molecular (g/mol) 135.126
Número MDL MFCD00022632
Clave InChI LJRXNXBFJXXRNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,4-triazolo 4,3-a pyridin-3 2h-one, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridin-3 2h-one, 2h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridin-3-one, 1,2,4 triazolo 4,3-a pyridin-3-ol, s-triazolo 4,3-a pyridin-3-ol, 2h,3h-1,2,4 triazolo 4,3-a pyridin-3-one, 3-hydroxytriazolo 4,3-a pyridine, 1,2,4-triazolo-4,3,a pyridin-3 2h-one, 4-hydro-2h-1,2,4-triazolino 4,3-a pyridin-3-one
PubChem CID 81431
Nombre IUPAC 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona
SMILES C1=CC2=NNC(=O)N2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one
Punto de fusión 233°C to 235°C
Cantidad 5 g
Beilstein 607433
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.13
Porcentaje de pureza ≥98%