Learn More
1,2,4-Triazolo[4,3-a]piridina-3(2H)-ona, Mikromol™
Código de producto. 30461026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461026 4 x 25 mg 100 miligramos
30049410 25 mg 25 miligramos
17961856 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461026 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0421.1100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
1,2,4-Triazolo[4,3-a]piridina-3(2H)-ona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one
CAS 6969-71-7
Nombres de analitos o componentes 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C6 H5 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyridine-3(2H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5N3O/c10-6-8-7-5-3-1-2-4-9(5)6/h1-4H,(H,8,10)
Tipo de solución Neat
SMILES O=C1NN=C2C=CC=CN12
Nombre IUPAC 2H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona
Peso molecular (g/mol) 135.12
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.0433 g/mol