accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNHONNHNH2OO(Z)

CAS RN 69-81-8

IUPAC Nombre: {[(5Z)-3-hydroxy-1-methyl-6-oxo-2,3,5,6-tetrahydro-1H-indol-5-ylidene]amino}urea
Sinónimos: carbazochrome 卡巴克络
Peso molecular (g/mol): 236.23
Fórmula molecular: C10H12N4O3
InChi Key: XSXCZNVKFKNLPR-SDQBBNPINA-N
SMILES: CN1CC(O)C2=C\C(=N\NC(N)=O)C(=O)C=C12
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados