Learn More
Carbazocromo, TRC
Código de producto. 30365816
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30365816 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30365816 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC17582025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Adenochrome semicarbazone
CAS 69-81-8
Fórmula molecular C10H12N4O3
Cantidad 25 g
Sinónimo Adenochrome semicarbazone, Hydrazinecarboxamide, 2-(1,2,3,6-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-6-oxo-5H-indol-5-ylidene)-, 5,6-Indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl-, 5-semicarbazone (7CI,8CI), Adrenochrome semicarbazone (6CI), 2-(1,2,3,6-Tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-6-oxo-5H-indol-5-ylidene)hydrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolindione 5-semicarbazone, Adchnon, Adedolon, Adrenochrome monosemicarbazone, Adrenostazin, Adrenoxyl, Adrezon, Adrokson, Adroxon, Carbazochrom, Carbazochrome, Cartabes, Cromadrenal, Cromosil, NSC 73742, Sangostasin, Sangostazin
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12N4O3/c1-14-4-9(16)5-2-6(12-13-10(11)17)8(15)3-7(5)14/h2-3,9,15-16H,4H2,1H3,(H2,11,17)
SMILES CN1CC(O)C2=CC(=NNC(=O)N)C(=O)C=C12
Nombre IUPAC (3,6-dihidroxi-1-metil-2,3-dihidroindol-5-il)iminourea
Peso molecular (g/mol) 236.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0909
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.