Learn More
Carbazocromo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Adenochrome semicarbazone |
| CAS | 69-81-8 |
| Fórmula molecular | C10H12N4O3 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | Adenochrome semicarbazone, Hydrazinecarboxamide, 2-(1,2,3,6-tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-6-oxo-5H-indol-5-ylidene)-, 5,6-Indolinedione, 3-hydroxy-1-methyl-, 5-semicarbazone (7CI,8CI), Adrenochrome semicarbazone (6CI), 2-(1,2,3,6-Tetrahydro-3-hydroxy-1-methyl-6-oxo-5H-indol-5-ylidene)hydrazinecarboxamide, 3-Hydroxy-1-methyl-5,6-indolindione 5-semicarbazone, Adchnon, Adedolon, Adrenochrome monosemicarbazone, Adrenostazin, Adrenoxyl, Adrezon, Adrokson, Adroxon, Carbazochrom, Carbazochrome, Cartabes, Cromadrenal, Cromosil, NSC 73742, Sangostasin, Sangostazin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N4O3/c1-14-4-9(16)5-2-6(12-13-10(11)17)8(15)3-7(5)14/h2-3,9,15-16H,4H2,1H3,(H2,11,17) |
| SMILES | CN1CC(O)C2=CC(=NNC(=O)N)C(=O)C=C12 |
| Nombre IUPAC | (3,6-dihidroxi-1-metil-2,3-dihidroindol-5-il)iminourea |
| Peso molecular (g/mol) | 236.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0909 |