accessibility menu, dialog, popup

UserName

A(a)

CAS RN 68476-34-6

IUPAC Nombre:
Sinónimos:
Peso molecular (g/mol):
Fórmula molecular:
InChi Key:
SMILES:
Solvent or Matrix 
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Industry Type 
  • (2)
  • (2)
Cantidad 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados