Learn More
EN 14039/ISO 16703 Mezcla de aceites minerales 234 4000 μg/mL en heptano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives) |
| CAS | 68476-34-6, 8042-47-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Heptane |
| Industry Type | Food Testing |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Diesel fuel No.2 4000 μg/mL∣Mineral Oil (without additives) 4000 μg/mL |