Learn More
EN 14039/ISO 16703 Norma de hidrocarburos en n-heptano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313342
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313342 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313342 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000970HP
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives)∣n-Decane∣Tetracontane
CAS 68476-34-6, 8042-47-5, 124-18-5, 4181-95-7
Nombres de analitos o componentes Diesel fuel No.2∣Mineral Oil (without additives)∣n-Decane∣Tetracontane
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Heptane
Industry Type Petrochemical Testing
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Decane 0.02985 μg/mL∣Tetracontane 30 μg/mL∣Diesel fuel No.2 4000 μg/mL∣Mineral Oil (without additives) 4004 μg/mL