CAS RN 68392-35-8
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
(E/Z)-4-Hidroxi Tamoxifeno, TRC
CAS: 68392-35-8 Fórmula molecular: C26H29NO2 Peso molecular (g/mol): 387.51 Sinónimo: 4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol,(E/Z)-4-Hydroxytamoxifen,4-Hydroxytamoxifen,4-Hydroxy-(E/Z)-tamoxifen,Afimoxifene,TamoGel; SMILES: COC(=O)[C@H](CCl)NC(C)=O
2
(E/Z)-4-Hydroxytamoxifen, MedChemExpress
MedChemExpress (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen (Afimoxifene) is a racemic compound of (Z)-4-Hydroxytamoxifen and (E)-4-Hydroxytamoxifen isomers. (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen is an estrogen receptor modulator.