Learn More
(E/Z)-4-Hidroxi Tamoxifeno, TRC
Código de producto. 30133938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133938 25 mg 25 miligramos
30012171 5 mg 5 miligramos
30005345 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95470525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68392-35-8
Fórmula molecular C26H29NO2
Peso molecular (g/mol) 387.51
Sinónimo 4-[1-[4-[2-(Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-2-phenyl-1-butenyl]phenol, (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen, 4-Hydroxytamoxifen, 4-Hydroxy-(E/Z)-tamoxifen, Afimoxifene, TamoGel;
SMILES COC(=O)[C@H](CCl)NC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E/Z)-4-Hydroxy Tamoxifen
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H29NO2/c1-4-25(20-8-6-5-7-9-20)26(21-10-14-23(28)15-11-21)22-12-16-24(17-13-22)29-19-18-27(2)3/h5-17,28H,4,18-19H2,1-3H3/b26-25-
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.2198
Porcentaje de pureza >95%