Learn More
(E/Z)-4-Hydroxytamoxifen, MedChemExpress
Código de producto. 16449747
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449747 5 mg 5 miligramos
16411659 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449747 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16950A5mg
MedChemExpress (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen (Afimoxifene) is a racemic compound of (Z)-4-Hydroxytamoxifen and (E)-4-Hydroxytamoxifen isomers. (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen is an estrogen receptor modulator.
(E/Z)-4-Hydroxytamoxifen (Afimoxifene) is a racemic compound of (Z)-4-Hydroxytamoxifen and (E)-4-Hydroxytamoxifen isomers. (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen is an estrogen receptor modulator.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (E/Z)-4-Hydroxytamoxifen
CAS 68392-35-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H29NO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Afimoxifene
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (215.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCN(C)C)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 387.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.51
Porcentaje de pureza 98.44%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death