accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNCH3OO

CAS RN 67-92-5

IUPAC Nombre: 2-(diethylamino)ethyl [1,1'-bi(cyclohexane)]-1-carboxylate hydrochloride
Sinónimos: dicyclomine hydrochloride
Peso molecular (g/mol): 345.95
Fórmula molecular: C19H36ClNO2
InChi Key: GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCCC1)C1CCCCC1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados