Learn More
Clorhidrato de dicicloverina, LoGiCal
Código de producto. 30460979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460979 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460979 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0766.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicycloverine Hydrochloride
CAS 67-92-5
Nombres de analitos o componentes Dicycloverine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H35 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo [1,1'-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), [Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, Atumin, Benacol, Bentomine, Bentyl hydrochloride, Di-Syntramine, Dicyclomine hydrochloride, Dicycloverin hydrochloride, Diocyl hydrochloride, Dyspas, Mamiesan, Merbentyl, Procyclomin, Wyovin hydrochloride, beta-Diethylaminoethyl 1-cyclohexylcyclohexanecarboxylate hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCCC1)C2CCCCC2
Nombre IUPAC 1-ciclohexilciclohexano-1-carboxilato de 2-(dietilamino)etilo; hidrocloruro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 345.95
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.2435 g/mol