Learn More
Cloruro de Diciclomina, TRC
Código de producto. 30136991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136991 1 g 1 g
30132637 500 mg 500 miligramos
17930455 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4393001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-92-5
Fórmula molecular C19 H35 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 345.95
Sinónimo [1,1'-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester, hydrochloride (9CI), [Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid, 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride, Atumin, Benacol, Bentomine, Bentyl hydrochloride, Di-Syntramine, Dicyclomine hydrochloride, Dicycloverin hydrochloride, Diocyl hydrochloride, Dyspas, Mamiesan, Merbentyl, Procyclomin, Wyovin hydrochloride, β-Diethylaminoethyl 1-cyclohexylcyclohexanecarboxylate hydrochloride
Nombre IUPAC 2-(dietilamino)etil 1-ciclohexilciclohexano-1-carboxilato; Cloruro
SMILES Cl.CCN(CC)CCOC(=O)C1(CCCCC1)C2CCCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Dicycloverine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.2435
Porcentaje de pureza >95%