accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2OBrCH3CH3NCH3(S)(R)OOOH

CAS RN 66985-17-9

IUPAC Nombre: (1R,5S)-3-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-8-methyl-8-(propan-2-yl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium hydrate bromide
Sinónimos: (1R,5S)-3-[(3-hydroxy-2-phenylpropanoyl)oxy]-8-isopropyl-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-8-ium hydrate bromide
Peso molecular (g/mol): 430.38
Fórmula molecular: C20H32BrNO4
InChi Key: KEWHKYJURDBRMN-XFQAGIBXSA-M
SMILES: O.[Br-].CC(C)[N+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(=O)C(CO)C1=CC=CC=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Certificaciones/conformidad 
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados