Learn More
Bromuro de ipratropio monohidrato, LoGiCal
Código de producto. 30457659
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30457659 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30457659 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1249.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipratropium Bromide Monohydrate
CAS 66985-17-9
Nombres de analitos o componentes Ipratropium Bromide Monohydrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20H32BrNO4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3-endo,8-syn)-3-(3-Hydroxy-1-oxo-2-phenylpropyl)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane Bromode Monohydrate, Atropine Isopropyl Bromide;
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21+;;
Tipo de solución Neat
SMILES OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)[N@@+]3(C)C(C)C)=O.[Br-].O
Nombre IUPAC bromuro de (1R,3r,5S,8r)-3-((3-hidroxi-2-fenilpropanoil)oxi)-8-isopropil-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-io hidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 430.38
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.15 g/mol