Learn More
Bromuro de Ipratropio Monohidrato, TRC
Código de producto. 30134854
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134854 500 mg 500 miligramos
30009864 50 mg 50 miligramos
17981035 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134854 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI740500500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66985-17-9
Fórmula molecular C20H30NO3.Br.H2O
Peso molecular (g/mol) 430.38
Sinónimo 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, hydrate (1:1:1), (3-endo,8-syn)-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, monohydrate, (3-endo,8-syn)- (9CI), 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, monohydrate, (endo,syn)-(±)-, 8-Azoniabicyclo[3.2.1]octane, 3-(3-hydroxy-1-oxo-2-phenylpropoxy)-8-methyl-8-(1-methylethyl)-, bromide, monohydrate, (endo,syn)-, Ipratropium bromide monohydrate
Nombre IUPAC (1R,3r,5S,8r)-3-((3-hidroxi-2-fenilpropanoil)oxi)-8-isopropil-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-8-io bromuro hidratado
SMILES OCC(C1=CC=CC=C1)C(O[C@H]2C[C@H]3CC[C@@H](C2)[N@@+]3(C)C(C)C)=O.[Br-].O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipratropium Bromide Monohydrate
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21+;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 429.15