accessibility menu, dialog, popup

UserName

H2NOHO

CAS RN 660-88-8

IUPAC Nombre: 5-aminopentanoic acid
Sinónimos: 5-aminovaleric acid delta-aminovaleric acid delta-amino-n-valeric acid delta-amino-n-valerate delta-aminovalerate
Peso molecular (g/mol): 117.15
Fórmula molecular: C5H11NO2
InChi Key: JJMDCOVWQOJGCB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCCCC(O)=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Porcentaje de pureza 
  • (2)
  • (1)
Grado 
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)