Learn More
Ácido 5-aminovalérico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10205680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10205680 5 g 5 g
10387660 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10205680 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153910050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 660-88-8 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 660-88-8
Fórmula molecular C5H11NO2
Peso molecular (g/mol) 117.15
Número MDL MFCD00008232
Clave InChI JJMDCOVWQOJGCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-aminovaleric acid, 5-amino-pentanoic acid, homopiperidinic acid, 5-aminopentanoate, valeric acid, 5-amino, delta-amino-n-valeric acid, pentanoic acid, 5-amino, delta-aminovaleric acid, 5-amino-n-valeric acid, 5-aminovalerate
PubChem CID 138
ChEBI CHEBI:15887
Nombre IUPAC Ácido 5-aminopentanoico
SMILES C(CCN)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminovaleric acid
Punto de fusión 158.0°C to 161.0°C
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2N(CH2)4CO2H
Beilstein 04, 418
Información de solubilidad solution
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino