Learn More
5-Aminovaleric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16409386
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16409386 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409386 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW015878
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 5-Aminovaleric acid is believed to act as a methylene homologue of gamma-aminobutyric acid (GABA) and functions as a weak GABA agonist.
5-Aminovaleric acid is believed to act as a methylene homologue of gamma-aminobutyric acid (GABA) and functions as a weak GABA agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Aminovaleric acid
CAS 660-88-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H11NO2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad H2O : 110 mg/mL (938.97 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES OC(=O)CCCCN
Peso molecular (g/mol) 117.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 117.15
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation