Learn More
Ácido 5-aminovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Aminovaleric Acid |
| CAS | 660-88-8 |
| Fórmula molecular | C5H11NO2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5-Aminopentanoic Acid, 5-Amino-n-valeric Acid, Aminovaleric Acid, DAVA, NSC 58383, NSC 73123, delta-Amino-n-valeric Acid, delta-Aminopentanoic Acid, delta-Aminovaleric Acid, ω-Aminopentanoic Acid, ω-Aminovaleric Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4,6H2,(H,7,8) |
| SMILES | NCCCCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-aminopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 117.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.079 |