CAS RN 65-23-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
Vitamina B6 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
2
Piridoxina, TRC
CAS: 65-23-6 Fórmula molecular: C8 H11 N O3 Peso molecular (g/mol): 169.18 Sinónimo: 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-,Pyridoxol (8CI),5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol,2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine,2-Methyl-4,5-bis(hydroxymethyl)-3-hydroxypyridine,Adermin,Bezatin,Pirivitol,Pyridoxin,Pyridoxine Nombre IUPAC: 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol SMILES: Cc1ncc(CO)c(CO)c1O