Learn More
Vitamina B6 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30319898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30319898 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30319898 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16651900ME100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin B6 (Pyridoxine)
CAS 65-23-6
Nombres de analitos o componentes Vitamin B6 (Pyridoxine)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H11 N O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, Pyridoxol (8CI), 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine, 2-Methyl-4,5-bis(hydroxymethyl)-3-hydroxypyridine, Adermin, Bezatin, Pirivitol, Pyridoxin, Pyridoxine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
SMILES Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridin-3-ol
Solvent or Matrix Methanol
Peso molecular (g/mol) 169.18
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0739 g/mol