Learn More
Piridoxina, TRC
Código de producto. 17931705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931705 5 g 5 g
17902805 250 mg 250 miligramos
17914925 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931705 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9917335G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65-23-6
Fórmula molecular C8 H11 N O3
Peso molecular (g/mol) 169.18
Sinónimo 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, Pyridoxol (8CI), 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine, 2-Methyl-4,5-bis(hydroxymethyl)-3-hydroxypyridine, Adermin, Bezatin, Pirivitol, Pyridoxin, Pyridoxine
Nombre IUPAC 4,5-bis(hidroximetil)-2-metilpiridina-3-ol
SMILES Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vitamin B6 (Pyridoxine)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.0739
Porcentaje de pureza >95%