accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3SnCH3CH3OH3C(E/Z)

CAS RN 64724-29-4

IUPAC Nombre: tributyl(2-ethoxyethenyl)stannane
Sinónimos: tributyl(2-ethoxyethenyl)stannane
Peso molecular (g/mol): 361.16
Fórmula molecular: C16H34OSn
InChi Key: WARKYKQCOXTIAO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=COCC
Peso molecular (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Cantidad 
  • (2)
  • (1)
  • (2)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)