Learn More
cis-1-Etoxi-2-(tri-n-butilstanil)etileno, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15468077 5 g 5 g
15458077 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51258.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 64724-29-4 | C16H34OSn | 361.157 g/mol
cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene is widely used in pharmaceutical research and as reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El cis-1-etoxi-2-(tri-n-butilstanil)etileno se utiliza, principalmente, en investigación farmacéutica y como reactivo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
El cis-1-etoxi-2-(tri-n-butilstanilo)etileno debe almacenarse en un lugar fresco y seco, en un recipiente correctamente sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64724-29-4
Fórmula molecular C16H34OSn
Peso molecular (g/mol) 361.157
Número MDL MFCD07787391
Clave InChI WARKYKQCOXTIAO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo z-1-ethoxy-2-tributylstannyl ethene, tributyl z-2-ethoxyvinyl stannane, tributyl z-2-ethoxyethenyl stannane, tributyl-z-2-ethoxyethenyl stannane, z-tributyl 2-ethoxyvinyl stannane, cis-1-ethoxy-2-tri-n-butylstannyl ethylene, cis-tributyl 2-ethoxyethenyl stannane, tributyl-z-2-ethoxyvinyl stannane, z-1-ethoxy-2-tributylstannyl ethylene
PubChem CID 5706773
Nombre IUPAC tributil-[(Z)-2-etoxietenil]estannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=COCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material cis-1-Ethoxy-2-(tri-n-butylstannyl)ethylene
Punto de fusión 84°C to 87°C
Densidad 1.082
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 361.15
Porcentaje de pureza 94%