Learn More
cis-1-etoxi-2-(tributilestannil)eteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | cis-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene |
| CAS | 64724-29-4 |
| Fórmula molecular | C16H34OSn |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (Z)-1-Ethoxy-2-(tributylstannyl)ethene, Tributyl((Z)-2-ethoxyvinyl)stannane, cis-Tributyl(2-ethoxyvinyl)stannane, (Z)-Tributyl(2-ethoxyvinyl)stannane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7O.3C4H9.Sn/c1-3-5-4-2;3*1-3-4-2;/h1,3H,4H2,2H3;3*1,3-4H2,2H3; |
| SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)/C=C\OCC |
| Nombre IUPAC | (Z)-tributil(2-etoxivinil)estannano |
| Peso molecular (g/mol) | 361.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.16 |