accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CCH3NHOHOOCH2

CAS RN 6452-73-9

IUPAC Nombre: hydrogen 1-[2-(prop-2-en-1-yloxy)phenoxy]-3-[(propan-2-yl)amino]propan-2-ol chloride
Sinónimos: oxprenolol
Peso molecular (g/mol): 301.81
Fórmula molecular: C15H24ClNO3
InChi Key: COAJXCLTPGGDAJ-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CC(C)NCC(O)COC1=CC=CC=C1OCC=C
Certificaciones/conformidad 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Industry Type 
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados

Limitar resultados

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)