Learn More
Clorhidrato de oxprenolol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30461759
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30461759 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30461759 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0129.0001
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de oxprenolol 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxprenolol hydrochloride
CAS 6452-73-9
Nombres de analitos o componentes Oxprenolol hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H23 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-, hydrochloride (9 CI), 2-Propanol, 1-[o-(allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (7 CI,8 CI), 1-(2-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(2'-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba, CIBA 39089 Ba
Fórmula InChI InChI=1 S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17 H,1,9-11H2,2-3H3;1 H
SMILES Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C
Nombre IUPAC 1-(propan-2-ilamino)-3-(2-prop-2-enoxifenoxi)propan-2-ol;clorhidrato
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 301.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.1445 g/mol