Learn More
Clorhidrato de oxprenolol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de oxprenolol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxprenolol hydrochloride |
| CAS | 6452-73-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxprenolol hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H23 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propen-1-yloxy)phenoxy]-, hydrochloride (1:1), 2-Propanol, 1-[(1-methylethyl)amino]-3-[2-(2-propenyloxy)phenoxy]-, hydrochloride (9CI), 2-Propanol, 1-[o-(allyloxy)phenoxy]-3-(isopropylamino)-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-(2-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(2'-Allyloxyphenoxy)-2-hydroxy-3-isopropylaminopropane hydrochloride, 1-(o-Allyloxyphenoxy)-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, 1-(o-Allyloxyphenoxy)-3-isopropylamino-2-propranol-hydrochloride, 1-Isopropyl-amino-2-hydroxy-3-(O-allyloxyphenoxy)propane hydrochloride, 1-Isopropylamino-3-(o-allyloxyphenoxy)-2-propanol hydrochloride, Ba 39089, CIBA 39089Ba, Laracor, Oxiprenolol hydrochloride, Oxprenolol hydrochloride, Paritane, Slow-Pren, Slow-Trasicor, Trasacor, Trasicor, Trasicor 80, dl-Alprenolol hydrochloride, dl-Oxprenolol hydrochloride, (+/-)-1-[o-(Allyloxy)phenoxy]-3-isopropylamino-2-propanol hydrochloride, (+/-)-Ba 39089, (+/-)-Oxprenolol hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H23NO3.ClH/c1-4-9-18-14-7-5-6-8-15(14)19-11-13(17)10-16-12(2)3;/h4-8,12-13,16-17H,1,9-11H2,2-3H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)NCC(O)COc1ccccc1OCC=C |
| Nombre IUPAC | 1-(propan-2-ilamino)-3-(2-prop-2-enoxifenoxi)propan-2-ol;clorhidrato |
| Mostrar más |