accessibility menu, dialog, popup

UserName

HOCl

CAS RN 6282-88-8

IUPAC Nombre: 3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol
Sinónimos: 3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol
Peso molecular (g/mol): 170.64
Fórmula molecular: C9H11ClO
InChi Key: ZHBIWFGGIKFSHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCCC1=CC=C(Cl)C=C1
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados