Learn More
3-(4-clorofenil)propan-1-ol, TRC
Código de producto. 30365558
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30365558 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30365558 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5965055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol
CAS 6282-88-8
Fórmula molecular C9 H11 Cl O
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-Chlorobenzenepropanol, 3-(4-Chlorophenyl)-1-propanol, 3-(4-Chlorophenyl)propanol, 3-(p-Chlorophenyl)-1-propanol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h3-6,11H,1-2,7H2
SMILES OCCCc1ccc(Cl)cc1
Nombre IUPAC 3-(4-clorofenil)propan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 170.636
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.05
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.