Learn More
3-(4-clorofenil)propan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol |
| CAS | 6282-88-8 |
| Fórmula molecular | C9 H11 Cl O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Chlorobenzenepropanol, 3-(4-Chlorophenyl)-1-propanol, 3-(4-Chlorophenyl)propanol, 3-(p-Chlorophenyl)-1-propanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h3-6,11H,1-2,7H2 |
| SMILES | OCCCc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 3-(4-clorofenil)propan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 170.636 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.05 |