accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 621-70-5

IUPAC Nombre: 1,3-bis(hexanoyloxy)propan-2-yl hexanoate
Sinónimos: tricaproin
Peso molecular (g/mol): 386.53
Fórmula molecular: C21H38O6
InChi Key: MAYCICSNZYXLHB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados