Learn More
Tricaproína (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tricaproin |
| CAS | 621-70-5 |
| Fórmula molecular | C21 H38 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Hexanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, tri-Caproin, Hexanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Hexanoin, Caproic triglyceride, Glycerin tricaproate, Glycerin trihexanoate, Glycerol tricaproate, Glycerol tricapronate, Glyceryl tricaproate, NSC 406885, Tricaproin, Tricapronin, Tricaproylglycerol, Trihexanoin, Trihexanoylglycerol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC |
| Nombre IUPAC | Hexanoato de 2,3-di(hexanoiloxi)propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 386.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 386.2668 |