Learn More
Tricaproína (> 90%), CTR
Código de producto. 30456874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456874 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30456874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT773780100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tricaproin
CAS 621-70-5
Fórmula molecular C21 H38 O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Hexanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, tri-Caproin, Hexanoic acid 1,2,3-propanetriyl ester, tri-Hexanoin, Caproic triglyceride, Glycerin tricaproate, Glycerin trihexanoate, Glycerol tricaproate, Glycerol tricapronate, Glyceryl tricaproate, NSC 406885, Tricaproin, Tricapronin, Tricaproylglycerol, Trihexanoin, Trihexanoylglycerol
Fórmula InChI InChI=1S/C21H38O6/c1-4-7-10-13-19(22)25-16-18(27-21(24)15-12-9-6-3)17-26-20(23)14-11-8-5-2/h18H,4-17H2,1-3H3
SMILES CCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCC)OC(=O)CCCCC
Nombre IUPAC Hexanoato de 2,3-di(hexanoiloxi)propilo
Peso molecular (g/mol) 386.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.2668