accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NONHNHNO

CAS RN 6136-37-4

IUPAC Nombre: 1-methyl-2,3,6,7-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione
Sinónimos: 1-methylxanthine
Peso molecular (g/mol): 166.14
Fórmula molecular: C6H6N4O2
InChi Key: MVOYJPOZRLFTCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CN1C(=O)NC2=C(NC=N2)C1=O
Cantidad 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Resultados de la búsqueda filtrada

Los productos de algunos de nuestros proveedores no aparecen en los resultados de la búsqueda filtrada. Por favor, borre todos los filtros para ver estos productos.

Limitar resultados