Learn More
1-metilxantina, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30309961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30309961 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30309961 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15148500
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylxanthine
CAS 6136-37-4
Nombres de analitos o componentes 1-Methylxanthine
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C6 H6 N4 O2
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Sinónimo 1-Methylxanthine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
SMILES CN1C(=O)Nc2[nH]cnc2C1=O
Nombre IUPAC 1-metil-3,9-dihidropurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 166.14
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0491 g/mol