Learn More
1-Metil Xantina, TRC
Código de producto. 30135038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135038 1 g 1 g
30133459 250 mg 250 miligramos
17969994 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM3385751G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6136-37-4
Fórmula molecular C6 H6 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 166.14
Sinónimo 1H-Purine-2,6-dione, 3,7-dihydro-1-methyl- (9CI), Xanthine, 1-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3,9-Dihydro-1-methyl-1H-purine-2,6-dione, 1-Methyl-2,3,6,9-tetrahydro-1H-purine-2,6-dione, 1-Methyl-3,7-dihydro-purine-2,6-dione, 1-Methylxanthine, 2-Hydroxy-1-methyl-6,9-dihydro-1H-purin-6-one, 1H-Purine-2,6-dione, 3,9-dihydro-1-methyl-
Nombre IUPAC 1-metil-3,9-dihidropurina-2,6-dión
SMILES CN1C(=O)Nc2[nH]cnc2C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylxanthine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O2/c1-10-5(11)3-4(8-2-7-3)9-6(10)12/h2H,1H3,(H,7,8)(H,9,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0491