CAS RN 61312-87-6
IUPAC Nombre:
—
Sinónimos:
—
Peso molecular (g/mol):
—
Fórmula molecular:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
2
de
2
resultados
1
4-Isobutil-2-pirrolidinona (impureza lactámica de pregabalina (TRC), TRC
CAS: 61312-87-6 Fórmula molecular: C8 H15 N O Peso molecular (g/mol): 141.21 Sinónimo: 4-(2-Methylpropyl)-2-pyrrolidinone,4-(2-Methylpropyl)-2-pyrrolidinone,4-Isobutyl-2-oxopyrrolidine,4-Isobutyl-2-pyrrolidinone,Pregabalin-lactam Nombre IUPAC: 4-(2-metilpropil)pirrolidina-2-una SMILES: CC(C)CC1CNC(=O)C1
2
(4RS)-4-(2-Metilpropil)pirrolidin-2-ona (4-Isobutilpirrolidin-2-ona; (RS)-Pregabalina Lactama), Mikromol™
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.